Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystem Ikke-sterile moppehoveder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11952425 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner:
8 x 4 x 1 tommer. (21 x 11 x 2 cm)
13 x 4 x 1 tommer. (32 x 11 x 2 cm)
15 x 4 x 1 tommer. (38 x 11 x 2 cm)
Produkttype:
Moppehoved
Tekstureret moppehoved
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Produkttype Pakningsstørrelse
11952425 13 x 4 x 1 tommer. (32 x 11 x 2 cm) Moppehoved Pakke med 4
11972425 8 x 4 x 1 tommer. (21 x 11 x 2 cm) Moppehoved Pakke med 4
15276333 13 x 4 x 1 tommer. (32 x 11 x 2 cm) Tekstureret moppehoved Pakke med 36
11932425 15 x 4 x 1 tommer. (38 x 11 x 2 cm) Moppehoved Pakke med 4
15559694 15 x 4 x 1 tommer. (38 x 11 x 2 cm) Tekstureret moppehoved Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11952425 Leverandør Contec™ Leverandørnr. MVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 DKK
    314.96 DKK / Pakke med 4
    Spare 67.04 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Brug med VertiKlean™ Wall Washing System som er designet til rengøring af lodrette overflader. Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystemer Ikke-sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke. En tekstureret mulighed for applikationer, der kræver forbedret partikelfjernelse, er tilgængelig.
  • Letvægts, polyester, engangs
  • Ideel til påføring af desinfektionsmidler og vådrengøring af lodrette overflader, lofter og vægge i kontrollerede miljøer, og når besværlige hjørner og lofter med et komplet bevægelsesområde
  • Absorberende skum transporterer opløsningsmidler og desinfektionsmidler til overfladen
  • Polyesterstof giver fremragende slidstyrke og hjælper med at fordele væsken ensartet på overfladen, der renses
  • Hoveder er laserskåret for at forsegle kanter, hvilket yderligere begrænser potentiel forurening i moppeprocessen
  • Tekstureret overflade er ideel til applikationer, der kræver ekstra skrubbeydelse
  • Indeholder ingen cellulose
  • Kompatibel med en lang række kemikalier, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 13 x 4 x 1 tommer. (32 x 11 x 2 cm)
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 13 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 32 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (metrisk) 2 cm
Højde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Størrelse Medium
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 12 tommer Medium VertiKlean QuickConnect Moppehovedramme
Til brug med (applikation) Anvendes med tilsvarende hardware til våd rengøring af vægge og lofter i ikke-sterile miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Strikket polyester, Polyesterskum