Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystemer Sterile teksturerede moppehoveder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16695554 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner:
15 x 4 x 1 tommer. (38 x 11 x 3 cm)
Artikelnummer. Dimensioner
16695554 15 x 4 x 1 tommer. (38 x 11 x 3 cm)
1 options
Artikelnummer. 16695554 Leverandør Contec™ Leverandørnr. TLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4840.00 DKK
    3992.56 DKK / Pakke med 32
    Spare 847.44 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Contec™ VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke.
Brug med VertiKlean™ Wall Washing System som er designet til rengøring af lodrette overflader. Contec™ VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke. En tekstureret mulighed for applikationer, der kræver forbedret partikelfjernelse, er tilgængelig.
  • Letvægts, polyester, engangs
  • Ideel til påføring af desinfektionsmidler og våd rengøring af lodrette overflader, lofter og vægge i kontrollerede miljøer; nå akavede hjørner og lofter med et komplet bevægelsesområde
  • Absorberende skum transporterer opløsningsmidler og desinfektionsmidler til overfladen; polyesterstof giver fremragende slidstyrke og hjælper med at fordele væsken ensartet på overfladen, der renses
  • Hoveder er laserskåret for at forsegle kanter, hvilket yderligere begrænser potentiel forurening i moppeprocessen
  • Tekstureret overflade er ideel til applikationer, der kræver ekstra skrubbeydelse
  • Indeholder ingen cellulose; kompatibel med en lang række kemikalier, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 15 x 4 x 1 tommer. (38 x 11 x 3 cm)
Produkttype Moppehoved
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Farvekodet Nej
Materiale Strikket polyester, Polyesterskum