Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppehoveder
Shop alle Contec produkter
Dimensioner:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tommer)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tommer)
32 x 11 x 2 cm
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tommer)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tommer)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tommer)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Materiale:
Polyester, skum, Foam
Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum
Ribbet polyester mikrofiber, Skum
Skum
Skum, Hydrofilt urethanskum
Hovedtype:
Forseglet kant
Ikke-forseglet kant
Ribbet forseglet kant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 16
Pakke med 24
Pakke med 28
Pakke med 4
Beskrivelse
- Har et enkelt lag hydrofilt polyurethanskum lamineret til tekstureret polyester mikrofiberstof
- Støttet af en semi-stiv termoformet plade, der nemt kan klikkes på moppehovedets ramme
- Designet til påføring af desinfektionsmidler på både vandrette og lodrette overflader
- Moppehoveder er sammensat af en absorberende engangssvamp lamineret til filamentpolyesterstrikket stof og bagpå med en termoformet plade, der nemt kan klikkes på VertiKlean moppe hardware
- Fås nu med ribbet mikrofiber for bedre fjernelse af forurening
- Drejelig moppehovedramme er ideel til rengøring af vægge, gulve og lofter samt svært tilgængelige områder såsom stinkskabe, minimiljøer og omkring lysarmaturer og tungt udstyr
- Sterile moppehoveder er valideret sterile pr AAMI ISO11137 retningslinjer
- Autoklavering af moppehoveder anbefales ikke på grund af termoformet plade; dog kan al hardware autoklaveres
Ordreinfo
Rammer, håndtag og skovlvridesystem sælges separat.
Certificeringer
Valideret steril til et Sterility Assurance Level på 10 -6 pr AAMI ISO11137:2006 retningslinjer. Sterilitetscertifikat er tilgængeligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tommer) |
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Hovedtype | Ikke-forseglet kant |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Ribbet polyester mikrofiber, Skum |