Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppehoveder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605564 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tommer)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tommer)
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tommer)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tommer)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tommer)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Materiale:
Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum
Ribbet polyester mikrofiber, Skum
Skum
Skum, Hydrofilt urethanskum
Hovedtype:
Forseglet kant
Ikke-forseglet kant
Ribbet forseglet kant
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 16
Pakke med 24
Pakke med 28
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Sterilitet Materiale Hovedtype Pakningsstørrelse
16605564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tommer) Ikke steril Ribbet polyester mikrofiber, Skum Ikke-forseglet kant -
16615564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tommer) Steril Ribbet polyester mikrofiber, Skum Ikke-forseglet kant -
15684937 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tommer) Ikke steril Skum Ikke-forseglet kant Pakke med 28
15585040 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tommer) Steril Skum Ikke-forseglet kant Pakke med 28
15610496 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tommer) Ikke steril Ribbet polyester mikrofiber, Skum Ikke-forseglet kant Hver
16625564 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tommer) Steril Ribbet polyester mikrofiber, Skum Ikke-forseglet kant -
15646996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tommer) Ikke steril Ribbet polyester mikrofiber, Skum Ribbet forseglet kant Pakke med 16
15656996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tommer) Steril Skum Ribbet forseglet kant Pakke med 24
16348845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tommer) Ikke steril Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum Forseglet kant -
16358845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tommer) Steril Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum Forseglet kant -
16426830 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tommer) Ikke steril Skum, Hydrofilt urethanskum Forseglet kant -
16635564 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tommer) Steril Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum Forseglet kant -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 16605564 Supplier Contec™ Supplier No. VKMX0125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 DKK
    2486.92 DKK / Pakke med 48
    Spare 533.08 DKK
    17% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Rengør nemt vægge, lofter og andre svært tilgængelige overflader. VertiKlean™ MAX™ Moppehoveder klikker nemt på stel og holder længere end traditionelle mopper.
  • Har et enkelt lag hydrofilt polyurethanskum lamineret til tekstureret polyester mikrofiberstof
  • Støttet af en semi-stiv termoformet plade, der nemt kan klikkes på moppehovedets ramme
  • Designet til påføring af desinfektionsmidler på både vandrette og lodrette overflader
  • Moppehoveder er sammensat af en absorberende engangssvamp lamineret til filamentpolyesterstrikket stof og bagpå med en termoformet plade, der nemt kan klikkes på VertiKlean moppe hardware
  • Fås nu med ribbet mikrofiber for bedre fjernelse af forurening
  • Drejelig moppehovedramme er ideel til rengøring af vægge, gulve og lofter samt svært tilgængelige områder såsom stinkskabe, minimiljøer og omkring lysarmaturer og tungt udstyr
  • Sterile moppehoveder er valideret sterile pr AAMI ISO11137 retningslinjer
  • Autoklavering af moppehoveder anbefales ikke på grund af termoformet plade; dog kan al hardware autoklaveres
Order Info
Rammer, håndtag og skovlvridesystem sælges separat.
Certifications
Valideret steril til et Sterility Assurance Level på 10 -6 pr AAMI ISO11137:2006 retningslinjer. Sterilitetscertifikat er tilgængeligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioner 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tommer)
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Hovedtype Ikke-forseglet kant
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Farvekodet Nej
Materiale Ribbet polyester mikrofiber, Skum