Beskrivelse
- Har et enkelt lag hydrofilt polyurethanskum lamineret til tekstureret polyester mikrofiberstof
- Støttet af en semi-stiv termoformet plade, der nemt kan klikkes på moppehovedets ramme
- Designet til påføring af desinfektionsmidler på både vandrette og lodrette overflader
- Moppehoveder er sammensat af en absorberende engangssvamp lamineret til filamentpolyesterstrikket stof og bagpå med en termoformet plade, der nemt kan klikkes på VertiKlean moppe hardware
- Fås nu med ribbet mikrofiber for bedre fjernelse af forurening
- Drejelig moppehovedramme er ideel til rengøring af vægge, gulve og lofter samt svært tilgængelige områder såsom stinkskabe, minimiljøer og omkring lysarmaturer og tungt udstyr
- Sterile moppehoveder er valideret sterile pr AAMI ISO11137 retningslinjer
- Autoklavering af moppehoveder anbefales ikke på grund af termoformet plade; dog kan al hardware autoklaveres
Ordreinfo
Rammer, håndtag og skovlvridesystem sælges separat.
Certificeringer
Valideret steril til et Sterility Assurance Level på 10 -6 pr AAMI ISO11137:2006 retningslinjer. Sterilitetscertifikat er tilgængeligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tommer) |
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Hovedtype | Forseglet kant |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 1/pose, 40 poser/Cs. |
| Til brug med (applikation) | Vægvaskesystem |
| Farvekodet | Nej |
| Vis mere |