Få mere at vide
Contec™ Bestrålede polyethylen skovlforinger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15332184 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
4 mil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15332184 4 mil Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 15332184 Leverandør Contec™ Leverandørnr. BKTBAG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 DKK
    1518.52 DKK / Pakke med 40
    Spare 326.48 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Passer til 20 l, 25 liters og 27 l spande på 7 gal. Contec™ Bucket Liners beskytter spande og desinfektionsløsninger ved at mindske risikoen for krydskontaminering.
  • Beregnet til engangsbrug
  • Holder løsningerne sterile, selv uden autoklavadgang
  • Fremstillet og pakket i et ISO klasse 4 renrum
  • Gamma bestrålet med en specificeret dosis på 25-50 kGy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bucket Liner
Materiale LDPE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 5 gal. (20 L), 6,5 gal. (25 L), 7 gal. (27 L) Spande
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 4 mil