Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
Polypropylen, Rayon
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% destilleret vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
1800/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
700/Spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1400
Pakke med 1800
Beskrivelse
- Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
- Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
- SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
- Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Ordreinfo
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | ISO Classes 5 to 8 |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) |
| Til brug med (applikation) | For Less Critical Clean Room Applications or Wipe Down Prior to Clean Room Entry |
| Emballagemængde | 100 pakker, 18 pakker/æsker |
| Ply | 1-ply |
| Mætningsopløsning | 70% IPA, 30% destilleret vand |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.