Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17863067 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
Polypropylen, Rayon
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% destilleret vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
1800/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
700/Spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1400
Pakke med 1800
Artikelnummer. 17863067
Brand: Contec™ SATC3AC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered dig på en række forskellige renrum. SATWIPES formættede ™servietter tilbydes i forskellige muligheder for at hjælpe med at tackle almen rengøring i ISO Klasse 5 til ISO Klasse 8 miljøer.
  • Holdbare, formættede servietter med et udvalg af opløsningsmiddelmætninger på perforerede ruller
  • Polyester Nonwoven er ideelle til kritiske applikationer i ISO Klasse 5 miljøer
  • SATWIPES med polyester/cellulose nonwoven servietter tilbyder styrke og lavt ekstraherbare til brug i mindre kritiske applikationer i ISO Klasse 6 til 8 miljøer
  • Designet til generel rengøring og overfladeforberedelse og til aftørring af procesværktøjer og andet udstyr og til brug før renrumsadgang
Ordreinfo
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 og 6
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Fremragende servietter til mindre kritiske applikationer, kompatible med ISO klasse 6 miljøer og tørres af før indtræden i renrum
Emballagemængde 1200/Cs.
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 100% acetone
Sterilitet Ikke steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Contec SATWIPES with Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetone