Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17813294 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% DI vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale Mætningsopløsning Emballagemængde unitSize
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Polyestercellulose 10% IPA, 90% DI vand 12 pakker -
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyestercellulose 70% IPA, 30% DI-vand 100 pakker, 12 pakker/æsker -
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyester 70% IPA, 30% DI-vand 100 pakker, 18 pakker/æsker -
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyester 70% IPA, 30% DI-vand 100 pakker, 12 pakker/æsker -
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 tommer) polyester, Rayon 70% IPA, 30% DI-vand 700 pakker, 2 pakker/æsker -
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyestercellulose 100% IPA 12 pakker Pakke med 1200
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Polyester 100% acetone 1200/Cs. -
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Polyester 100% IPA 12 pakker Pakke med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17813294 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SATC11090
Forbered dig på en række forskellige renrum. SATWIPES formættede ™servietter tilbydes i forskellige muligheder for at hjælpe med at tackle almen rengøring i ISO Klasse 5 til ISO Klasse 8 miljøer.
  • Holdbare, formættede servietter med et valg af opløsningsmiddelmætning på perforerede ruller
  • Polyester Nonwoven er ideelle til kritiske anvendelser i ISO klasse 5-miljøer
  • SATWIPES med polyester/cellulose nonwoven wipes tilbyder styrke og lavt udvindbart materiale til brug i mindre kritiske anvendelser i ISO klasse 6 til 8 miljøer
  • Designet til generel rengøring og overfladeforberedelse samt til aftørring af procesværktøjer og andet udstyr og til brug før adgang til renrum
Ordreinfo
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9''
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 15.2 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 og 6
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Fremragende servietter til mindre kritiske formål, kompatible med ISO klasse 6-miljøer og tørres af før indgang i renrum
Emballagemængde 12 pakker
Ply 2-ply
Mætningsopløsning 10% IPA, 90% DI vand
Sterilitet Ikke-steril