Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17294533 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
Polypropylen, Rayon
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% destilleret vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
1800/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
700/Spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1400
Pakke med 1800
Artikelnummer. 17294533
Brand: Contec™ SATC17030/18BPR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Forbered dig på en række forskellige renrum. SATWIPES formættede ™servietter tilbydes i forskellige muligheder for at hjælpe med at tackle almen rengøring i ISO Klasse 5 til ISO Klasse 8 miljøer.
  • Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
  • Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
  • SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
  • Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Información de órdenes
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Pre-saturated Wipe
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO Classes 5 to 8
Engangs Single-use
Dimensioner (L x B) 23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
Til brug med (applikation) For Less Critical Clean Room Applications or Wipe Down Prior to Clean Room Entry
Emballagemængde 100 pakker, 18 pakker/æsker
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% destilleret vand
Sterilitet Non-sterile
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado