Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17284533 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% DI vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale Mætningsopløsning Emballagemængde Packungsgröße
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyestercellulose 70% IPA, 30% DI-vand 100 pakker, 12 pakker/æsker -
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Polyestercellulose 10% IPA, 90% DI vand 12 pakker -
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyester 70% IPA, 30% DI-vand 100 pakker, 18 pakker/æsker -
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyester 70% IPA, 30% DI-vand 100 pakker, 12 pakker/æsker -
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 tommer) polyester, Rayon 70% IPA, 30% DI-vand 700 pakker, 2 pakker/æsker -
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) Polyestercellulose 100% IPA 12 pakker Pakke med 1200
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Polyester 100% acetone 1200/Cs. -
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) Polyester 100% IPA 12 pakker Pakke med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17284533 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. SATC17030BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    1780.25 DKK / Pakke med 1200
    Spare 529.75 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Forbered dig på en række forskellige renrum. SATWIPES formættede ™servietter tilbydes i forskellige muligheder for at hjælpe med at tackle almen rengøring i ISO Klasse 5 til ISO Klasse 8 miljøer.
  • Holdbare, formættede servietter med et udvalg af opløsningsmiddelmætninger på perforerede ruller
  • Polyester Nonwoven er ideelle til kritiske applikationer i ISO Klasse 5 miljøer
  • SATWIPES med polyester/cellulose nonwoven servietter tilbyder styrke og lavt ekstraherbare til brug i mindre kritiske applikationer i ISO Klasse 6 til 8 miljøer
  • Designet til generel rengøring og overfladeforberedelse og til aftørring af procesværktøjer og andet udstyr og til brug før renrumsadgang
Bestellinformation
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 til 8
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
Til brug med (applikation) Til mindre kritiske rentrumsanvendelser eller aftørring før renrumsadgang
Emballagemængde 100 pakker, 12 pakker/æsker
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% DI-vand
Sterilitet Ikke steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC SATWIPES WITH 70% IPA
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.