Beskrivelse
- Holdbare, formættede servietter med et udvalg af opløsningsmiddelmætninger på perforerede ruller
- Polyester Nonwoven er ideelle til kritiske applikationer i ISO Klasse 5 miljøer
- SATWIPES med polyester/cellulose nonwoven servietter tilbyder styrke og lavt ekstraherbare til brug i mindre kritiske applikationer i ISO Klasse 6 til 8 miljøer
- Designet til generel rengøring og overfladeforberedelse og til aftørring af procesværktøjer og andet udstyr og til brug før renrumsadgang
Ordreinfo
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet serviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 til 8 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- CONTEC SATWIPE NONWOVEN POLYESTER WITH 70% IPA
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol