Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
Polypropylen, Rayon
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% destilleret vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
1800/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
700/Spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1400
Pakke med 1800
Beskrivelse
- Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
- Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
- SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
- Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Ordreinfo
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 15.2 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | ISO Class 5 and 6 |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) |
| Vis mere |