Få mere at vide
Contec™ SATWIPES™ Formættede servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15915760 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
23 x 18 cm (9 x 7 tommer)
Materiale:
Polyester
Polyestercellulose
Polypropylen, Rayon
polyester, Rayon
Mætningsopløsning:
10% IPA, 90% destilleret vand
100% IPA
100% acetone
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vand
Emballagemængde:
100 pakker, 12 pakker/æsker
100 pakker, 18 pakker/æsker
12 pakker
1200/Cs.
1800/Cs.
700 pakker, 2 pakker/æsker
700/Spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1400
Pakke med 1800
Artikelnummer. 15915760
Brand: Contec™ SATC37030/18
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered dig på en række forskellige renrum. SATWIPES formættede ™servietter tilbydes i forskellige muligheder for at hjælpe med at tackle almen rengøring i ISO Klasse 5 til ISO Klasse 8 miljøer.
  • Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
  • Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
  • SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
  • Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Ordreinfo
Pakket hundrede 6 x 9 tommer. (15 x 23 cm) vinduesviskere på en perforeret rulle. Mest SATWipes æsker indeholder 12 formættede ruller plus en beholder; 19-150-0711 og -0712 pakket 18 refills pr. kasse uden beholder. Skræddersyede blandede substrater og yderligere viskerstørrelser tilgængelige via din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant. Tomme beholdere til servietter fås: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pre-saturated Wipe
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 15.2 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO Class 5 and 6
Engangs Single-use
Dimensioner (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
Format Roll, No Canister
Til brug med (applikation) Excellent wipes for less critical applications, compatible with ISO class 6 environments and wipes down prior to entry into cleanroom
Emballagemængde 1800/Cs.
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vand
Sterilitet Non-sterile
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • contec satwipe nonwoven polyester with 70% IPA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol