Få mere at vide
Contec™ Beholder til SATWIPES™ forsaturerede servietter
Artikelnummer. 16387877 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
6 x 9 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16387877 6 x 9 tommer
1 options
Artikelnummer. 16387877 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SATCAN120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    503.94 DKK / Pakke med 10
    Spare 133.06 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Beholder til brug med Contec™ SATWIPES™ præsaturerede servietter.
  • Genanvendelig dispenser reducerer håndtering af opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder til SATWipes
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Diameter (metrisk) 120 mm
Dimensioner (L x B) 6 x 9 tommer
Til brug med (udstyr) Vådservietter (6 x 9 tommer)
Sterilitet Ikke-steril