Description
- Fås i rustfrit stål eller blå polypropylen
- Autoklaverbar
- Kompatibel med de fleste almindelige desinfektionsmidler og opløsningsmidler
- De QuickTask™ Systemet består af en række strikket polyester, polyester/cellulose, mikrofiber/skum og mikrofiber flade moppehoveder, der nemt kan installeres på en hængslet moppehovedramme og håndtagssamling
- De QuickTask™ Systemet er ideelt egnet til rengøring af gulve, herunder perforerede renrumsgulve og riste
Specifications
Specifications
| Dimensioner | 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tommer) |
| Produkttype | Moppehovedramme |
| Farvekode | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Contec™ QuickConnect™ 60 tommer. Håndtag i rustfrit stål (Fisher kat. nr. 19168798) |
| Til brug med (applikation) | Ideelt egnet til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, inklusive perforerede renrumsgulve og riste |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Rustfrit stål |