Få mere at vide
Contec™ QuickTask™ Fladhængslede moppehovedrammer
Artikelnummer. 17255434 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Dimensioner:
40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tommer)
41 x 13 cm (16 x 5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Pakningsstørrelse
17255434 Polypropylen 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tommer) -
15895587 Polypropylen 41 x 13 cm (16 x 5 tommer) Hver
17265434 Rustfrit stål 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17255434 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2699P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1194.39 DKK
    746.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 448.06 DKK
    37% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Contec™ QuickTask™ Fladhængslede moppehoveder er holdbare, lette og udelukkende designet til Contec™ QuickTask™ Moppesystem.
  • Fås i rustfrit stål eller blå polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Kompatibel med de fleste almindelige desinfektionsmidler og opløsningsmidler
  • De QuickTask™ Systemet består af en række strikket polyester, polyester/cellulose, mikrofiber/skum og mikrofiber flade moppehoveder, der nemt kan installeres på en hængslet moppehovedramme og håndtagssamling
  • De QuickTask™ Systemet er ideelt egnet til rengøring af gulve, herunder perforerede renrumsgulve og riste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioner 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tommer)
Produkttype Moppehovedramme
Farvekode Hvid
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Contec™ QuickConnect™ 60 tommer. Håndtag i rustfrit stål (Fisher kat. nr. 19168798)
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, inklusive perforerede renrumsgulve og riste
Farvekodet Nej