Få mere at vide
Contec™ QuickTask™ Fladhængslede moppehovedrammer
Contec™ QuickTask™ Fladhængslede moppehoveder er holdbare, lette og udelukkende designet til Contec™ QuickTask™ Moppesystem.
Brand: Contec™ 2749
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Available in stainless steel or blue polypropylene
- Autoclavable
- Compatible with most common disinfectant solutions and solvents
- The QuickTask™ system consists of a variety of knitted polyester, polyester/cellulose, microfiber/foam, and microfiber flat mop heads that are easily installed onto a hinged mop head frame and handle assembly
- The QuickTask™ system is ideally suited for cleaning floors, including perforated cleanroom floors and grates
Tekniske data
41 x 11 cm (16 x 4.5 in.) | |
Silver | |
Autoclavable | |
Contec™ QuickConnect™ Mop Handles | |
Stainless Steel |
Mop Head Frame | |
Non-sterile | |
Reusable | |
Ideally suited for cleaning and applying disinfectant to ceilings, walls and floors including perforated cleanroom floors and grates |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ QuickTask™ Fladhængslede moppehovedrammer > Material: Stainless Steel, Dimensions: 41 x 11 cm (16 x 4.5 in.)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion