Få mere at vide
Contec™ QuickTask™ Flade mopper
Artikelnummer. p-4893738 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Mikrofiber polyester
Polyester, Cellulose
Strikket polyester
Strikket polyestermikrofiber
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Sterilitet Pakningsstørrelse
15117925 Polyester, Cellulose Ikke steril -
11962425 Strikket polyester Ikke-steril Pakke med 4
11942435 Mikrofiber polyester Ikke steril Pakke med 40
11902435 Strikket polyestermikrofiber Ikke-steril Pakke med 10
15107925 Polyester, Cellulose Steril Pakke med 40
15636996 Strikket polyester Steril Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15117925 Leverandør Contec™ Leverandørnr. TASK0500
Vælg et moppesystem med en række muligheder. De Contec™ QuickTask™ Fladmopper er ideel til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, inklusive perforerede renrumsgulve og riste. Alle QuickTask™ hardware er fuldt autoklaverbar.
  • De QuickTask Systemet består af en række strikket polyester, polyester/cellulose, mikrofiber/skum og mikrofiber flade moppehoveder, der nemt kan installeres på en hængslet moppehovedramme og håndtagssamling
  • Hvert moppehoved er kompatibelt med en bred vifte af kemikalier og desinfektionsmidler, herunder quats og hypochloritopløsninger
  • Glider hurtigt og nemt ind QuickTask moppe hovedbetræk
  • Alle QuickTask hardware er fuldt autoklaverbar
  • Holdbare, lette foldestel i rustfrit stål til brug med alle QuickConnect håndtag eller blåt polypropylenhåndtag til brug med 60 tommer rustfrit stål QuickConnect håndtag og 69 tommer udtrækbart glasfiberhåndtag
Strikmoppebetræk af polyester (TASK0200 og TASK0250):
  • Letvægts moppebetræk til engangsbrug lavet af sorberende flerlags strikket polyester
  • Optimeret til brug på glatte overflader; påfør opløsninger jævnt, mens du fjerner forurenende stoffer
  • Leveres renrum vasket til mere kritiske miljøer
  • Fås sterilt og usterilt
Looped mikrofiber moppebetræk (TASK0300):
  • Højeste sorberingsevne af QuickTask moppebetræk
  • Mikrofiberkonstruktion med lille sløjfe giver enestående ydeevne til at fjerne væsker, jord, rester og andre forurenende stoffer fra de fleste overflader
  • Enestående sorberingsevne og moppe-til-tørre ydeevne på våde overflader
  • Ideel til polymergulve
Strikkede løkkede polyestermoppehoveder (TASK0400):
  • Reneste og mest holdbare QuickTask moppebetræk
  • Mellemlange løkker passer til næsten enhver form
  • Ideel til lettere rengøring af bukbunde, loft- og vægsamlinger end med standard flade mopper
  • Leveres renrum vasket til kritiske miljøer
Moppehoveder i mikrofiber til ansigt og skumkerne (TASK0600 og TASK0650):
  • Unik mikrofiberflade med skumkernekonstruktion sikrer fremragende gulvkontakt, sorberingsevne og overlegen overfladerengøring
  • Ribbet mikrofiber giver mulighed for exceptionel rengøring, påføring af opløsning og mop-til-tørre ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 41 x 13 cm (16 x 5 tommer)
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 41 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) QuickTask™ Moppesystem
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, inklusive perforerede renrumsgulve og riste
Farvekodet Nej
Materiale Polyester, Cellulose