Få mere at vide
Contec™ QuickTask™ Flade mopper
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17744999 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Mikrofiber polyester
Polyester, Cellulose
Strikket polyester
Strikket polyestermikrofiber
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 40
Pakke med 48
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Sterilitet Pakningsstørrelse
17744999 Strikket polyestermikrofiber Ikke-steril Pakke med 50
15117925 Polyester, Cellulose Ikke steril -
11962425 Strikket polyester Ikke-steril Pakke med 4
17734999 Strikket polyester Ikke-steril Pakke med 48
11942435 Mikrofiber polyester Ikke steril Pakke med 40
11902435 Strikket polyestermikrofiber Ikke-steril Pakke med 10
15107925 Polyester, Cellulose Steril Pakke med 40
15636996 Strikket polyester Steril Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17744999 Leverandør Contec™ Leverandørnr. TASK0400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6585.00 DKK
    5435.04 DKK / Pakke med 50
    Spare 1149.96 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Vælg et moppesystem med en række muligheder. De Contec™ QuickTask™ Fladmopper er ideel til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, inklusive perforerede renrumsgulve og riste. Alle QuickTask™ hardware er fuldt autoklaverbar.
  • Systemet QuickTask består af forskellige strikkede polyester-, polyester-/cellulose-, mikrofiber-/skum- og mikrofiberflade moppehoveder, som nemt kan monteres på en hængslet moppehovedramme og håndtagsmontering
  • Hvert moppehoved er kompatibelt med en bred vifte af kemikalier og desinfektionsmidler, herunder quats og hypokloritopløsninger
  • Glider hurtigt og let ind i QuickTask moppehovedbeskyttere
  • Alt QuickTask hardware er fuldt autoklaverbart
  • Holdbare, lette folderammer i rustfrit stål til brug med alle QuickConnect håndtag eller blåt polypropylenhåndtag til brug med 60 tommer rustfrit stålhåndtag QuickConnect og 69 tommer udtlækkbart glasfiberhåndtag
Polyesterstrikket moppebetræk (TASK0200 og TASK0250):
  • Let, engangs moppebetræk lavet af sorbent, flerlags strikket polyester
  • Optimeret til brug på glatte overflader; Påfør opløsninger jævnt, mens forurenende stoffer fjernes
  • Leverede renrum, vasket til mere kritiske miljøer
  • Tilgængelige sterile og ikke-sterile
Løkkede mikrofibermoppedæksler (TASK0300):
  • Højeste sorbency af moppedæksler QuickTask
  • Småløkke-mikrofiberkonstruktion leverer enestående ydeevne til at fjerne væsker, snavs, rester og andre forurenende stoffer fra de fleste overflader
  • Enestående absorbering og mopp-til-tør-ydeevne på våde overflader
  • Ideelt til polymergulve
Strikkede polyestermoppehoveder (TASK0400):
  • Det reneste og mest holdbare QuickTask moppebetræk
  • Mellemlange løkker tilpasser sig næsten enhver form
  • Ideel til at rengøre kovebaser, lofts- og vægsamlinger lettere end med almindelige flade mopper
  • Udstyrede renrum, vasket til kritiske miljøer
Mikrofiberansigt og skumkerne moppehoveder (TASK0600 og TASK0650):
  • Unik mikrofiberflade med skumkernekonstruktion sikrer fremragende gulvkontakt, absorbering og overlegen overfladerengøring
  • Ribbet mikrofiber muliggør enestående rengøring, løsning og moppe-til-tørring-ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 41 x 13 cm (16 x 5 tommer)
Produkttype Moppehoved
Farve Hvid
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 41 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Engangs Engangsbrug
Trådstil Medium Loop
Inkluderer Lommer
Til brug med (udstyr) QuickTask™ Moppesystem
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, herunder perforerede renrumsgulve og rist.
Materiale Strikket polyestermikrofiber