Få mere at vide
Contec™ QuickTask™ Flade mopper
Shop alle Contec produkter
Materiale:
Microfiber Polyester
Mikrofiber polyester
Polyester
Polyester, Cellulose
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 40
Beskrivelse
Vælg et moppesystem med en række muligheder. De Contec™ QuickTask™ Fladmopper er ideel til rengøring og påføring af desinfektionsmiddel på lofter, vægge og gulve, inklusive perforerede renrumsgulve og riste. Alle QuickTask™ hardware er fuldt autoklaverbar.
- De QuickTask Systemet består af en række strikket polyester, polyester/cellulose, mikrofiber/skum og mikrofiber flade moppehoveder, der nemt kan installeres på en hængslet moppehovedramme og håndtagssamling
- Hvert moppehoved er kompatibelt med en bred vifte af kemikalier og desinfektionsmidler, herunder quats og hypochloritopløsninger
- Glider hurtigt og nemt ind QuickTask moppe hovedbetræk
- Alle QuickTask hardware er fuldt autoklaverbar
- Holdbare, lette foldestel i rustfrit stål til brug med alle QuickConnect håndtag eller blåt polypropylenhåndtag til brug med 60 tommer rustfrit stål QuickConnect håndtag og 69 tommer udtrækbart glasfiberhåndtag
- Letvægts moppebetræk til engangsbrug lavet af sorberende flerlags strikket polyester
- Optimeret til brug på glatte overflader; påfør opløsninger jævnt, mens du fjerner forurenende stoffer
- Leveres renrum vasket til mere kritiske miljøer
- Fås sterilt og usterilt
- Højeste sorberingsevne af QuickTask moppebetræk
- Mikrofiberkonstruktion med lille sløjfe giver enestående ydeevne til at fjerne væsker, jord, rester og andre forurenende stoffer fra de fleste overflader
- Enestående sorberingsevne og moppe-til-tørre ydeevne på våde overflader
- Ideel til polymergulve
- Reneste og mest holdbare QuickTask moppebetræk
- Mellemlange løkker passer til næsten enhver form
- Ideel til lettere rengøring af bukbunde, loft- og vægsamlinger end med standard flade mopper
- Leveres renrum vasket til kritiske miljøer
- Unik mikrofiberflade med skumkernekonstruktion sikrer fremragende gulvkontakt, sorberingsevne og overlegen overfladerengøring
- Ribbet mikrofiber giver mulighed for exceptionel rengøring, påføring af opløsning og mop-til-tørre ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 41 x 13 cm (16 x 5 tommer) |
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bredde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |