Få mere at vide
Contec™ MicroGenesis™ Mikrofiberservietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
31 x 25 cm (12 x 10 tommer)
46 x 25 cm (18 x 10 tommer)
Beskrivelse
- Til tørre anvendelser, hvor partikelopsamling og fastholdelse er kritisk
- Designet med en mikrofrottébunke for at give hurtig og effektiv opsamling og tilbageholdelse af partikler, som mikrofiber er kendt for
- Lever den maksimale mængde mikrofiber til at opsamle og tilbageholde partikler, støv og andre forurenende stoffer i renrum og andre kritiske applikationer
- I nogle applikationer kan produktets tørre ydeevne muliggøre eliminering af dyre rengøringskemikalier
- Contecs unikke forarbejdning giver MicroGenesis aftør fremragende sorberingsegenskaber, hvilket gør den ideel til flere applikationer og industrier
- Kompatibel med en bred vifte af desinfektionsmidler, kemikalier og løsninger
- Sikker til brug med alle desinfektionsmidler inklusive blegemiddel og kvaternær ammonium
- Tabletfremstilling og fine pulveriserede lægemidler
- Pulverrester genereret og aflejret på udstyr, gulve, vægge og lofter
- Fedtfjernelse fra produktionsudstyr mellem fremstillede partier
- Rengøring af glas og briller
- Generelt renrum
- Spild opsamles og fjernes
- Våd og tør gulvrengøring
- Rengøring og polering af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrofiberserviet |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 31 cm |
| Bredde (engelsk) | 10 tommer |
| Bredde (metrisk) | 25 cm |
| Materiale | Polyester mikrofiber |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 31 x 25 cm (12 x 10 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til partikelopsamling og pulverrester genereret og aflejret på udstyr, gulve, vægge og lofter |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto