Beskrivelse
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
QuickConnect™ Moppehovedrammer og -håndtag giver maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer. Invester i ét håndtag og vælg forskellige udskiftelige hoveder og rammer til specifikke anvendelser.
QuickConnect Moppehåndtag:- Brug med hele Contec™ serien af moppesystemer
- Autoklaverbar
- Teleskopiske længder: 16 tommer (41 cm) strækker sig til 30 tommer (76 cm), 50 tommer (127 cm) håndtaget kan stækkes til 92 tommer (234 cm), 69 tommer (175 cm) strækker sig til 10,8 fod (3,3 m)
- Faste længder: 16 tommer (41 cm), 60 tommer (152 cm)
- For svært tilgængelige lofter og vægge, 16 fod (4,9 m) anodiseret aluminiumshåndtag er tilgængeligt; 4-delt håndtag kan let skilles ad til autoklavering
- QuickConnect håndtagskrog, tilgængelig til at passe 0,9 tommer (2 cm) og 1 tomme (2,5 cm) håndtag
- Moppehåndtagskrogen holder QuickConnect sikkert håndtagene fast til spandvognene, hvilket mindsker risikoen for uheld eller spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndtag |
| Farvekode | Sort |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve og EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop hovedrammer |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Kulfiber |