Description
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
- Fuldt autoklaverbar QuickConnect moppehåndtag og udskiftelige moppehovedrammer arbejder sammen for maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer. Invester i ét håndtag og de forskellige udskiftelige hoveder, der kræves til dine specifikke applikationer. Håndtag fås i flere længder og stilarter.
- Teleskophåndtag fås i letvægts kulfiber og anodiseret aluminium eller holdbart rustfrit stål eller glasfiber. Vælg mellem en række forskellige længder fra 16 tommer. (40 cm) strækker sig til 30 tommer. (75 cm) til 66 tommer. (1,7 m) strækker sig til 224 tommer. (5,7 m). Til svært tilgængelige lofter og vægge, en 27,8 ft. (8,5 m) kulfiberhåndtag fås, som er let og let at manøvrere.
- Et 60 tommer håndtag i et stykke rustfrit stål fås også.
- Kompatibel med alle QuickConnect™ rammer
- Flere længder tilgængelige
Specifications
Specifications
| Dimensioner | 40 til 70 tommer. |
| Produkttype | Udtrækkeligt håndtag |
| Farvekode | Sort |
| Længde (engelsk) | 40 til 70 tommer. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Kulfiber |