Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag og kroge
Artikelnummer. 17908312 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Anodiseret aluminium
Glasfiber
Kulfiber
Rustfrit stål
Produkttype:
Fast håndtag
Moppehåndtag
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
16 til 30 tommer.
16 tommer
18 til 32 tommer.
18 tommer
37,5 til 65,5 tommer.
40 til 70 tommer.
50 til 92 tommer.
60 tommer.
63 til 114 tommer.
66 til 224 tommer.
69 til 334 tommer.
Til brug med (udstyr):
QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve og EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop hovedrammer
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Længde (engelsk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17908312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 18 til 32 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
11952405 Rustfrit stål Udtrækkeligt håndtag 16 til 30 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11932405 Anodiseret aluminium Udtrækkeligt håndtag 16 til 30 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11942405 Anodiseret aluminium Udtrækkeligt håndtag 50 til 92 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11962405 Rustfrit stål Udtrækkeligt håndtag 50 til 92 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11932415 Rustfrit stål Fast håndtag 16 tommer VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11972415 Rustfrit stål Fast håndtag 60 tommer. QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme Hver
16031012 Glasfiber Udtrækkeligt håndtag 37,5 til 65,5 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
17958312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 69 til 334 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17918312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 63 til 114 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17948312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 40 til 70 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17938312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 66 til 224 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
30280811 Kulfiber Moppehåndtag 18 tommer VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve og EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop hovedrammer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17908312 Leverandør Contec™ Leverandørnr. CFH32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 DKK
    667.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 144.77 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
  • Fuldt autoklaverbar QuickConnect moppehåndtag og udskiftelige moppehovedrammer arbejder sammen for maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer. Invester i ét håndtag og de forskellige udskiftelige hoveder, der kræves til dine specifikke applikationer. Håndtag fås i flere længder og stilarter.
  • Teleskophåndtag fås i letvægts kulfiber og anodiseret aluminium eller holdbart rustfrit stål eller glasfiber. Vælg mellem en række forskellige længder fra 16 tommer. (40 cm) strækker sig til 30 tommer. (75 cm) til 66 tommer. (1,7 m) strækker sig til 224 tommer. (5,7 m). Til svært tilgængelige lofter og vægge, en 27,8 ft. (8,5 m) kulfiberhåndtag fås, som er let og let at manøvrere.
  • Et 60 tommer håndtag i et stykke rustfrit stål fås også.
  • Kompatibel med alle QuickConnect™ rammer
  • Flere længder tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 18 til 32 tommer.
Produkttype Udtrækkeligt håndtag
Farvekode Sort
Længde (engelsk) 18 til 32 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
Farvekodet Nej
Materiale Kulfiber