Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag og kroge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16031012 Shop alle Contec produkter
Materiale:
Anodiseret aluminium
Anodized Aluminum
Carbon Fiber
Glasfiber
Kulfiber
Rustfrit stål
Produkttype:
1 styks håndtag med fast længde
2-delt forlængeligt håndtag
4 Piece Extendable Handle
Handle
Udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
16 til 30 tommer.
16 tommer
18 in.
18 til 32 tommer.
37,5 til 65,5 tommer.
40 til 70 tommer.
50 til 92 tommer.
60 tommer.
63 til 114 tommer.
66 til 224 tommer.
69 til 334 tommer.
71 til 130 tommer.
Extends to 16 ft.
Til brug med (udstyr):
QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop, EasyCurve and EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16031012
Brand: Contec™ 2746S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
QuickConnect™ moppehovedets rammer og håndtag giver maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer. Invester i ét håndtag og vælg forskellige udskiftelige hoveder og rammer til specifikke applikationer.
QuickConnect Moppehåndtag:
  • Bruges med fuld Contec™ linje af moppesystemer
  • Autoklaverbar
  • Teleskoplængder: 16 tommer. (41 cm) strækker sig til 30 tommer. (76 cm), 50 tommer. (127 cm) håndtag strækker sig til 92 tommer. (234 cm), 69 tommer. (175 cm) strækker sig til 10,8 fod. (3,3 m)
  • Faste længder: 16 tommer. (41 cm), 60 tommer. (152 cm)
  • Til svært tilgængelige lofter og vægge, en 16 fod. (4,9 m) håndtag i anodiseret aluminium er tilgængelig; 4-delt håndtag kan nemt adskilles til autoklavering
QuickConnect Moppehåndtag kroge:
  • QuickConnect håndtagskrog, tilgængelig til at passe 0,9 tommer. (2 cm) og 1 tommer. (2,5 cm) håndtag
  • Moppehåndtags krog holder sikkert QuickConnect håndtag til skovlvognene, hvilket reducerer chancen for uheld eller spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 2-delt forlængeligt håndtag
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 37,5 til 65,5 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 95 til 166 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
Til brug med (applikation) Rengøring i kritiske miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Glasfiber