Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag og kroge
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11952405 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Anodiseret aluminium
Glasfiber
Kulfiber
Rustfrit stål
Produkttype:
1 styks håndtag med fast længde
2-delt forlængeligt håndtag
Håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
16 til 30 tommer.
16 tommer
18 til 32 tommer.
18 tommer
37,5 til 65,5 tommer.
40 til 70 tommer.
50 til 92 tommer.
60 tommer.
63 til 114 tommer.
66 til 224 tommer.
69 til 334 tommer.
Til brug med (udstyr):
QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve og EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop hovedrammer
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Længde (engelsk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11952405 Rustfrit stål 2-delt forlængeligt håndtag 16 til 30 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11932405 Anodiseret aluminium 2-delt forlængeligt håndtag 16 til 30 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11942405 Anodiseret aluminium 2-delt forlængeligt håndtag 50 til 92 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11962405 Rustfrit stål 2-delt forlængeligt håndtag 50 til 92 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11932415 Rustfrit stål 1 styks håndtag med fast længde 16 tommer VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
11972415 Rustfrit stål 1 styks håndtag med fast længde 60 tommer. QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme Hver
16031012 Glasfiber 2-delt forlængeligt håndtag 37,5 til 65,5 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer Hver
17958312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 69 til 334 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17918312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 63 til 114 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17908312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 18 til 32 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17948312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 40 til 70 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
17938312 Kulfiber Udtrækkeligt håndtag 66 til 224 tommer. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer -
30280811 Kulfiber Håndtag 18 tommer VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve og EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop hovedrammer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11952405 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 DKK
    1472.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 317.47 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
QuickConnect™ moppehovedets rammer og håndtag giver maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer. Invester i ét håndtag og vælg forskellige udskiftelige hoveder og rammer til specifikke applikationer.
QuickConnect Moppehåndtag:
  • Bruges med fuld Contec™ linje af moppesystemer
  • Autoklaverbar
  • Teleskoplængder: 16 tommer. (41 cm) strækker sig til 30 tommer. (76 cm), 50 tommer. (127 cm) håndtag strækker sig til 92 tommer. (234 cm), 69 tommer. (175 cm) strækker sig til 10,8 fod. (3,3 m)
  • Faste længder: 16 tommer. (41 cm), 60 tommer. (152 cm)
  • Til svært tilgængelige lofter og vægge, en 16 fod. (4,9 m) håndtag i anodiseret aluminium er tilgængelig; 4-delt håndtag kan nemt adskilles til autoklavering
QuickConnect Moppehåndtag kroge:
  • QuickConnect håndtagskrog, tilgængelig til at passe 0,9 tommer. (2 cm) og 1 tommer. (2,5 cm) håndtag
  • Moppehåndtags krog holder sikkert QuickConnect håndtag til skovlvognene, hvilket reducerer chancen for uheld eller spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 2-delt forlængeligt håndtag
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 16 til 30 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 40 til 76 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
Til brug med (applikation) Rengøring i kritiske miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål