Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag og kroge
Shop alle Contec produkter
Materiale:
Anodiseret aluminium
Glasfiber
Kulfiber
Rustfrit stål
Produkttype:
1 styks håndtag med fast længde
2-delt forlængeligt håndtag
4-delt forlængeligt håndtag
Håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
16 til 30 tommer.
16 tommer
18 til 32 tommer.
18 tommer
37,5 til 65,5 tommer.
40 til 70 tommer.
50 til 92 tommer.
60 tommer.
63 til 114 tommer.
66 til 224 tommer.
69 til 334 tommer.
71 til 130 tommer.
Forlænges til 16 fod
Til brug med (udstyr):
QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
VertiKlean, VertiKlean MAX, kantløs moppe, EasyCurve og EasyReach mopper, DualClean-system, QuickConnect moppehovedramme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
QuickConnect™ moppehovedets rammer og håndtag giver maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer. Invester i ét håndtag og vælg forskellige udskiftelige hoveder og rammer til specifikke applikationer.
QuickConnect Moppehåndtag:- Bruges med fuld Contec™ linje af moppesystemer
- Autoklaverbar
- Teleskoplængder: 16 tommer. (41 cm) strækker sig til 30 tommer. (76 cm), 50 tommer. (127 cm) håndtag strækker sig til 92 tommer. (234 cm), 69 tommer. (175 cm) strækker sig til 10,8 fod. (3,3 m)
- Faste længder: 16 tommer. (41 cm), 60 tommer. (152 cm)
- Til svært tilgængelige lofter og vægge, en 16 fod. (4,9 m) håndtag i anodiseret aluminium er tilgængelig; 4-delt håndtag kan nemt adskilles til autoklavering
- QuickConnect håndtagskrog, tilgængelig til at passe 0,9 tommer. (2 cm) og 1 tommer. (2,5 cm) håndtag
- Moppehåndtags krog holder sikkert QuickConnect håndtag til skovlvognene, hvilket reducerer chancen for uheld eller spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 1 styks håndtag med fast længde |
| Farvekode | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer |
| Til brug med (applikation) | Rengøring i kritiske miljøer |
| Farvekodet | Nej |
| Vis mere |