Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag og kroge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11912415 Shop alle Contec produkter
Materiale:
Anodiseret aluminium
Glasfiber
Kulfiber
Rustfrit stål
Produkttype:
1 styks håndtag med fast længde
2-delt forlængeligt håndtag
4-delt forlængeligt håndtag
Håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
16 til 30 tommer.
16 tommer
18 til 32 tommer.
18 tommer
37,5 til 65,5 tommer.
40 til 70 tommer.
50 til 92 tommer.
60 tommer.
63 til 114 tommer.
66 til 224 tommer.
69 til 334 tommer.
71 til 130 tommer.
Forlænges til 16 fod
Til brug med (udstyr):
QuickTask Flad hængslet polypropylen moppehovedramme
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantløs Moppe, EasyCurve og EasyReach Mopper, DualClean System, QuickConnect Moppehovedrammer
VertiKlean, VertiKlean MAX, kantløs moppe, EasyCurve og EasyReach mopper, DualClean-system, QuickConnect moppehovedramme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11912415
Brand: Contec™ 2671A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
Vælg mellem let anodiseret aluminium, holdbart elektropoleret rustfrit stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Moppehåndtag fås i fast længde eller teleskopiske modeller for at passe til alle moppebehov.
QuickConnect™ mop head frames and handles offer maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and choose various interchangeable heads and frames for specific applications.
QuickConnect Mop Handles:
  • Use with full Contec™ line of mopping systems
  • Autoclavable
  • Telescoping lengths: 16 in. (41 cm) extends to 30 in. (76 cm), 50 in. (127 cm) handle extends to 92 in. (234 cm), 69 in. (175 cm) extends to 10.8 ft. (3.3 m)
  • Fixed lengths: 16 in. (41 cm), 60 in. (152 cm)
  • For hard to reach ceilings and walls, a 16 ft. (4.9 m) anodized aluminum handle is available; 4 piece handle easily separates for autoclaving
QuickConnect Mop Handle Hooks:
  • QuickConnect handle hook, available to fit 0.9 in. (2 cm) and 1 in. (2.5 cm) handles
  • Mop handle hook securely holds QuickConnect handles to the bucket trolleys, reducing the chance for mishaps or spills
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 4-delt forlængeligt håndtag
Farvekode White
Længde (engelsk) Forlænges til 16 fod
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) Extends to 4.9 m
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Til brug med (udstyr) VertiKlean, VertiKlean MAX, kantløs moppe, EasyCurve og EasyReach mopper, DualClean-system, QuickConnect moppehovedramme
Til brug med (applikation) Cleaning in Critical Environments
Farvekodet No
Materiale Anodiseret aluminium