Beskrivelse
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
- Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer
- Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
- Autoklaverbar
- Afsluttet ende og hurtig forbindelsesfunktion for nem fastgørelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppehovedramme |
| Hovedtype | Flad |
| Farve | Grå |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Fast VertiKlean MAX hovedramme |
| Til brug med (applikation) | Designet til brug i farmaceutiske og medicinske udstyrsfabrikker eller andre lignende kritiske eller kontrollerede miljøer. |
| Vis mere |