Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16615504 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Til brug med (udstyr):
Alle stilarter af kantløse moppehoveder
Fast VertiKlean MAX hovedramme
Medium VertiKlean , medium eller stor VertiKlean MAKS
Længde (engelsk):
7 tommer
7,5 tommer
11,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med (udstyr) Længde (engelsk) unitSize
16615504 Rustfrit stål Fast VertiKlean MAX hovedramme 7,5 tommer -
16671123 Rustfrit stål (304) Alle stilarter af kantløse moppehoveder 7 tommer Hver
16030852 Rustfrit stål Medium VertiKlean , medium eller stor VertiKlean MAKS 11,5 tommer. Hver
17535635 Rustfrit stål Fast VertiKlean MAX hovedramme 7 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16615504 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2651LF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1020.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 219.58 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
  • Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer
  • Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
  • Autoklaverbar
  • Afsluttet ende og hurtig forbindelsesfunktion for nem fastgørelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehovedramme
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 19 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Fast VertiKlean MAX hovedramme
Oversigt Quickconnect mopperamme
Til brug med (applikation) Designet til brug i farmaceutiske og medicinske udstyrsfabrikker eller andre lignende kritiske eller kontrollerede miljøer.
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål