Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16338845 Shop alle Contec produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Stainless Steel
Stainless Steel (304)
Stainless Steel, Aluminum
Til brug med (udstyr):
Alle stilarter af kantløse moppehoveder
Fast VertiKlean MAX hovedramme
Large VertiKlean Mop Head
Medium VertiKlean , medium eller stor VertiKlean MAKS
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads
QuickConnect Mop Handles
Regular VertiKlean MAX Head Frame
Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Længde (engelsk):
7 tommer
7,5 tommer
7.5 in.
11,5 tommer.
11.5 in.
14 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16338845
Brand: Contec™ 2651K
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
  • Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
  • Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
  • Autoclavable
  • Capped end and quick-connect feature for easy attachment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mop Head Frame
Længde (engelsk) 7.5 in.
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) 19 cm
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Til brug med (udstyr) Regular VertiKlean MAX Head Frame
Oversigt Edgeless Dynamate QuickConnect Mop Head Frame
Til brug med (applikation) Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments.
Materiale Stainless Steel (304)