Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
Shop alle Contec produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Rustfrit stål, aluminium, Aluminum
Stainless Steel
Stainless Steel (304)
Stainless Steel, Aluminum
Til brug med (udstyr):
Alle stilarter af kantløse moppehoveder
Almindelige VertiKlean og VertiKlean MAX moppehoveder
Fast VertiKlean MAX hovedramme
Large VertiKlean Mop Head
Medium VertiKlean , medium eller stor VertiKlean MAKS
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads
QuickConnect Mop Handles
Regular VertiKlean MAX Head Frame
Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX
Længde (engelsk):
7 tommer
7,5 tommer
7.5 in.
11,5 tommer.
11.5 in.
14 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
- Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
- Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
- Autoclavable
- Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mop Head Frame |
| Længde (engelsk) | 7.5 in. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Længde (metrisk) | 19 cm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Mængde | 1/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX |
| Til brug med (applikation) | Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |
| Materiale | Stainless Steel |