Få mere at vide
Contec™ ProZorb™ Ikke-vævede renrumsservietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15691393 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1800
Artikelnummer. 15691393
Brand: Contec™ PZ1212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med cellulose og polyester gennem en speciel proces, der skaber åbninger i stoffet, samtidig med at tykkelsen forbedres. Contec™ ProZorb™ Nonwoven Cleanroom Wipes giver en tekstureret overflade med fremragende sorptionskapacitet og partikelfjernelsesevne.
  • Teksturerede polyester/cellulose nonwoven servietter fremmer effektiv rengøring
  • Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
  • Stærk og holdbar
  • Designet til ikke-slibende applikationer inden for bioteknologi, farmaceutisk, elektronik, halvlederindustri og mere
  • Anbefales til brug i ISO Klasse 5 renrumsapplikationer; Bruges til aftørring af produktet før indtræden i renrummet
  • Fantastisk til spildrensning i kritiske miljøer
  • Ingen kemiske bindemidler eller overfladeaktive stoffer
Ordreinfo
Basisvægt: 55 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Polyestercellulose
Basisvægt 55
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
Til brug med (applikation) Renrum