Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ PS-911 Presaturated Wipes
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
22,9 x 27,9 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Beskrivelse
- Presaturated with IPA and DI water blends in flat, resealable pouches individually lot-numbered for traceability
- These specially designed pouches preserve cleanliness and solvent saturation levels
- Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
- ISO Class 5 compatible
- 30 wipes/pouch, 50 pouches/case
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificeringer/compliance | ISO Class 5, SEMI for metals/contaminants |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 22,9 x 27,9 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideal for routine cleaning and wiping instruments and equipment |
| Til brug med (udstyr) | Process tools and other equipment |
| Emballagemængde | 30 Wipes/Pouch, 50 Pouches/Cs. |
| Mætningsopløsning | 70% IPA/ 30% DI Water |
| Sterilitet | Non-sterile |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder:
Korrektion af produktindhold