Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede nonwoven servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11932435 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
28 x 23 cm (11 x 9 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 11932435
Brand: Contec™ PS911EB/ETOH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tør isolatorer, skabe, emhætter og andet renrumsudstyr og -værktøj af. Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede ikke-vævede servietter er ideelle til oprydning efter BD RODAC™-pladeprøvetagning. Disse servietter er designet specielt til sterile miljøer.
  • Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
  • Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
  • Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water or 70/30 blend of denaturated ethyl alcohol and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
  • All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
  • Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
  • Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pre-saturated Wipe
Længde (engelsk) 11 in.
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 11 in.
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polypropylene
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO Class 4
Engangs Single-use
Dimensioner (L x B) 28 x 23 cm (11 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Ideal for routine cleaning of tools, instruments and other laboratory equipment; designed for sterile environments
Emballagemængde 30 Wipes/Bag
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% Denatured Ethyl Alcohol/30% DI Water
Sterilitet Sterile
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P411-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 40°C/104°F.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ETHANOL, PROPAN-2-OL