Få mere at vide
Contec™ Polynit™ Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13497889 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
150 vådservietter/pose (fladt stablet)
75 stk./pakke, 10 stk./pakker (fladt stablet)
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. 13497889
Brand: Contec™ PN99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Clean surfaces of products and process tools. The Polynit™ Wipes are a durable option for ISO Class 5 environments.
  • For general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment
Ordreinfo
Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom. Available sterile per AAMI ISO Method I Guidelines with a SAL of 10-6, packaged in peelable outer bags with linear tear inner bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum
Emballagemængde 150 vådservietter/pose (fladt stablet)
Ply 2-ply