Få mere at vide
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
Artikelnummer. 16665524 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
15 x 15 cm (6 x 6 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
1000 servietter/pose (stablet)
150 servietter/pose (bulk)
150 servietter/pose (pakket pakket)
150/pose, 8 poser/Cs. (fladt stablet)
25 vådservietter/inderpose, 4 inderposer/pose
300 vådservietter/pose (bulk)
300 vådservietter/pose (pakket i stak)
75 servietter/pose (pakket pakket)
75/Taske, 8 Poser/Cs. (fladt stablet)
75/pakke, 4 pakker/pose, 10 poser/æsker
Produkttype:
Heatseal Wipe
Varmeforseglingsklud
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Conditionnement:
Hver
Pakke med 150
Pakke med 4800
Pakke med 600
Pakke med 75
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensioner (L x B) Emballagemængde Produkttype Sterilitet unitSize
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150/pose, 8 poser/Cs. (fladt stablet) Heatseal Wipe Ikke steril -
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 tommer) 300 vådservietter/pose (pakket i stak) Heatseal Wipe Ikke steril Pakke med 4800
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 tommer) 75/pakke, 4 pakker/pose, 10 poser/æsker Varmeforseglingsklud Ikke-steril -
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 25 vådservietter/inderpose, 4 inderposer/pose Varmeforseglingsklud Steril -
11922445 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150 servietter/pose (pakket pakket) Heatseal Wipe Ikke steril Pakke med 150
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150 servietter/pose (bulk) Heatseal Wipe Ikke steril Hver
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 300 vådservietter/pose (bulk) Heatseal Wipe Ikke steril -
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 75 servietter/pose (pakket pakket) Heatseal Wipe Ikke steril Pakke med 75
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 75/Taske, 8 Poser/Cs. (fladt stablet) Heatseal Wipe Steril Pakke med 600
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 1000 servietter/pose (stablet) Heatseal Wipe Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16665524 Fournisseur Contec™ Code fournisseur LWPS0030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use these wipes for all ultra-critical applications and general purpose cleaning. Contec™ Polynit Heatseal Wipes are constructed of 100% textured knitted polyester. Wipe are laser-cut, which seals the edges of the fabric for complete utilization of the wipe’s surface.
  • Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
  • Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
  • Recommended for ISO Class 3-8 environments
  • Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
  • Good sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Informations sur la commande
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Heatseal Wipe
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Strikket polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Ideel til almindelig rengøring
Emballagemængde 150/pose, 8 poser/Cs. (fladt stablet)
Ply 2-ply
Sterilitet Ikke steril
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.