Få mere at vide
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
15 x 15 cm (6 x 6 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
1000 servietter/pose (stablet)
150 servietter/pose (bulk)
150 servietter/pose (pakket pakket)
150/pose, 8 poser/Cs. (fladt stablet)
25 vådservietter/inderpose, 4 inderposer/pose
300 vådservietter/pose (bulk)
300 vådservietter/pose (pakket i stak)
75 servietter/pose (pakket pakket)
75/Taske, 8 Poser/Cs. (fladt stablet)
75/pakke, 4 pakker/pose, 10 poser/æsker
Produkttype:
Heatseal Wipe
Varmeforseglingsklud
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 150
Pakke med 4800
Pakke med 600
Pakke med 75
Beskrivelse
- Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
- Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
- Recommended for ISO Class 3-8 environments
- Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
- Good sorbency with solvents
- Abrasion and chemical resistant
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
- Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Ordreinfo
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Heatseal Wipe |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Strikket polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Certificeringer/compliance | ISO klasse 4 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |