Description
- Teksturerede 100% polyester no-run strikkservietter med varmeforseglede kanter
- Laserskæring forsegler fibrene ved wipe's edge og tillader 100% udnyttelse af wipen
- Anbefales til ISO klasse 3-8 miljøer
- Ekstremt lavt indhold af partikler, fibre og ikke-flygtige rester (NVRS)
- God sorbency med opløsningsmidler
- Abrasions- og kemikaliebestandig
- Vasket og pakket i et ISO klasse 4 renrum
- Tilgængelig valideret steril til et 10-6 sterilitetsgarantiniveau i overensstemmelse med standarder og anbefalede praksisser i AAMI/ISO 11137:2006 retningslinjerne
Order Info
Fås i brugerdefinerede størrelser og former. Kontakt din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant for detaljer.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Heatseal Wipe |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Strikket polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Certificeringer/compliance | ISO klasse 4 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Show More |