Få mere at vide
Contec™ Moppehovedmætningssystem
Artikelnummer. 17830305 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
Produkttype:
Moppehovedmætningsvogn
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
17830305 - - -
15964851 8 l Moppehovedmætningsvogn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17830305 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 DKK
    3039.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 645.82 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Designet til at forenkle renrumsmoppeprocessen, Contecs Mop Head Saturation System gør det muligt at formætte moppehoveder, før de føres ind i det kontrollerede miljø. Dette eliminerer behovet for, at vand skal ledes ind i renrummet.
Lille og kompakt, den rustfri stålvogn med to 10 L spande er ideel til små til mellemstore renrum. Da den er let og manøvredygtig, er vognen nem at bruge. Vognen er udstyret med fire ikke-mærkende, autoklaverbare hjul, hvilket betyder, at hele vognen kan autoklaveres før brug. For at gøre systemet meget effektivt og omkostningseffektivt skal de moppehoveder, der bruges, være hurtigt vanddragende og stærkt sorbent. Contec har udviklet et nyt fladt moppehoved, der skal bruges som en del af systemet; Contec Quiltec Jeg har polyester-moppehoveder.
Skovlene er designet til at tage 5 flade moppehoveder, som kan mættes med 1 L væske. Den anden spand kan bruges til fortynding af et koncentrat og derefter til opbevaring af de brugte moppehoveder, så krydskontaminering forhindres. Moppehovederne placeres på en let tilpasset moppeapplikatorramme, som sammen med moppehovedets design betyder, at moppehovederne kan monteres på mopperammen uden at være på håndfri. En rustfri stål-desinfektionsdiffuserbakke hjælper med at mætte alle moppehoveder jævnt. Diffuserbakken kan placeres i en åbning på siden af vognen, når den ikke er i brug, for nem opbevaring. Hæld blot desinfektionsmidlet på moppehovederne enten fra flasken eller direkte fra den anden spand, vent 5 minutter på fuld mætning, og mopperne er klar til brug. Contec Quiltec I Moppehoveder er fremstillet af 100% 2-lags polyester omkring en rayonkerne, så de er ideelle selv til de højeste kvalitets renrum, da de genererer meget små mængder partikler og fibre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Inkluderer 10 L spand i rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.