Få mere at vide
Contec™ Moppehovedmætningssystem
Artikelnummer. 15964851 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
Produkttype:
Moppehovedmætningsvogn
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
15964851 8 l Moppehovedmætningsvogn Hver
17830305 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15964851 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6840.00 DKK
    5643.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1196.88 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Designet til at forenkle renrumsmoppeprocessen, Contecs Mop Head Saturation System gør det muligt at formætte moppehoveder, før de føres ind i det kontrollerede miljø. Dette eliminerer behovet for, at vand skal ledes ind i renrummet.
Lille og kompakt, den rustfri stålvogn med to 8 L spande er ideel til små til mellemstore renrum. Da den er let og manøvrerbar, er vognen nem at bruge. Vognen er udstyret med fire ikke-mærkende, autoklaverbare hjul, hvilket betyder, at hele vognen kan autoklaveres før brug. For at gøre systemet meget effektivt og omkostningseffektivt skal de anvendte moppehoveder være hurtigtransporterende og meget sorberende. Contec har udviklet et nyt fladt moppehoved, der skal bruges som en del af systemet; Contec Quiltec I Polyester moppehoveder.
Spandene er designet til at tage 5 flade moppehoveder, som kan mættes med 1 L væske. Den anden spand kan bruges til fortynding af et koncentrat og derefter til at opbevare de brugte moppehoveder for at forhindre krydskontaminering. Moppehovederne er placeret på en moppepåføringsramme, der er nem at passe, hvilket kombineret med moppehovedets design betyder, at moppehovederne kan monteres på mopperammen håndfrit. En sprederbakke til desinfektionsmiddel i rustfrit stål hjælper med at mætte alle moppehoveder jævnt. Diffusorbakken kan placeres i en spalte på siden af vognen, når den ikke er i brug for nem opbevaring. Hæld blot desinfektionsmidlet på moppehovederne enten fra flasken eller direkte fra den anden spand, vent 5 minutter til fuld mætning, og mopperne er klar til brug. Contec Quiltec I Mop Heads er fremstillet af 100 % 2-lags polyester omkring en rayonkerne, så de er ideelle til selv den højeste kvalitet af renrum, da de genererer meget små mængder af partikler og fibre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehovedmætningsvogn
Kapacitet (metrisk) 8 l
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner 51 x 30 x 25 cm
Engangs Genanvendelig
Inkluderer To 8 L rustfri spande, applikatorramme, diffuserbakke
Mængde 1 stk.