Få mere at vide
Contec™ HydroPure
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15686986 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Beholdertype Pakningsstørrelse
15686986 6 x 1 l Trigger sprayflaske Pakke med 6
15676986 2 x 5 l Flaske med låg Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15686986 Leverandør Contec™ Leverandørnr. FBT16HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 DKK
    679.29 DKK / Pakke med 6
    Spare 147.71 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Blanding af 6% hydrogenperoxid og renset vand, lav restkoncentration, sporicid biocid. HydroPure filtreres til 0,2μ efterlader ingen rester, hvilket eliminerer eventuelle restfjernelsestrin.
Blanding af 6% hydrogenperoxid og renset vand, lav restkoncentration, sporicid biocid. Contec™ HydroPure filtreres til 0,2μ efterlader ingen rester, hvilket eliminerer eventuelle restfjernelsestrin.
  • Effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær og sporer
  • 0,2 μm filtreret og fyldt under Grad A ensrettet luftstrøm og pakket i Grad B renrum
  • Efterlader lidt eller ingen rester og har endotoksinniveau på< 0,25 EU/ml
  • Sikker at bruge i produktkontaktområder
  • Designet til nem adgang til farmaceutiske renrum
  • Sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Tilstrækkelig sporicid aktivitet for Grad A/B område
  • Stor dråbestørrelse reducerer risikoen for indånding og giver god overfladedækning
  • Pakket i lineære polyethylen-riveposer
  • Letter overførsel af desinfektion til isolatorer og RABS
  • RTU med et års holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hydrogenperoxid og renset vandblanding
Form Væske
pH Ikke relevant
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning 6% hydrogenperoxid i renset vand
Beholdertype Trigger sprayflaske
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Ja
Mængde 6 x 1 l
Volumen (metrisk) 1 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • contec hydropure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.