Få mere at vide
Contec™ Edgeless™ Moppesystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4903614 Shop alle Contec produkter
Hovedtype:
Kantløs
Farve:
Hvid
Mængde:
1/pose, 20 poser/Cs.
Artikelnummer. 16675514
Brand: Contec™ ELMOP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør i kontrollerede miljøer og renrum. De Edgeless™ Mop System er konstrueret af et gennemgående rør af 100% polyesterstrikket stof. Moppehovederne hjælper med at eliminere forurening fra brud og forringelse af traditionelle snormopper.
  • Designet til vådmopping i kontrollerede miljøer og renrum
  • Ideel til brug i sterile miljøer
  • Moppehoveder er konstrueret af et kontinuerligt rør af 100 % polyesterstrikket stof, løkkede for at danne tråde, der indkapsler væsker for maksimal absorption
  • Moppehoveder er fri for celluloseholdige forurenende stoffer
  • Teksturerede moppehoveder har ribbede, snoede tråde for 60 % mere absorptionskapacitet end standard Kantløse mopper
  • Teksturerede, strikkede moppehoveder af polyester hjælper med at eliminere forurening fra brud og forringelse af traditionelle snoremopper
  • Moppehoveder vaskes og pakkes i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Hovedtype Kantløs
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Begrænset brug
Mængde 1/pose, 20 poser/Cs.
Til brug med (udstyr) Contec Kantløst moppesystem
Oversigt Renrumsvasket moppehoved
Til brug med (applikation) Designet til brug med vandige opløsninger indeholdende rengøringsmidler og desinfektionsmidler; kompatibel med en lang række kemikalier
Farvekodet Nej
Materiale Polyester