Beskrivelse
- Designet til vådmopping i kontrollerede miljøer og renrum
- Ideel til brug i sterile miljøer
- Moppehoveder er konstrueret af et kontinuerligt rør af 100 % polyesterstrikket stof, løkkede for at danne tråde, der indkapsler væsker for maksimal absorption
- Moppehoveder er fri for celluloseholdige forurenende stoffer
- Teksturerede moppehoveder har ribbede, snoede tråde for 60 % mere absorptionskapacitet end standard Kantløse mopper
- Teksturerede, strikkede moppehoveder af polyester hjælper med at eliminere forurening fra brud og forringelse af traditionelle snoremopper
- Moppehoveder vaskes og pakkes i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Hovedtype | Kantløs |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Begrænset brug |
| Mængde | 1/pose, 20 poser/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Contec Kantløst moppesystem |
| Oversigt | Renrumsvasket moppehoved |
| Vis mere |