Få mere at vide
Contec™ Dobbeltspandsystem af polypropylen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16625504 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 x 25 l spande
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16625504 2 x 25 l spande
1 options
Artikelnummer. 16625504 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 DKK
    1964.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 420.21 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Støt rengøring til generelle formål og kontrolleret miljø med dette fuldt autoklaverbare system. De Contec™ Polypropylen Double Bucket System har en vogn, der holder de forskellige farvede spande sikkert sammen og en nedpresset vridemaskine til effektiv moppevridning.
  • Polypropylen rullende vogn med to 6,5 gallon (25 L) spande og vrider
  • Fuldt autoklaverbar til brug i sterile miljøer
  • Holdbar letvægtskonstruktion gør Contecs 2720 skovlsystem let at manøvrere rundt i renrum
  • Røde og blå spande gør det muligt at skelne mellem rengørings- og skylleløsninger
  • Stort opretstående håndtag
  • Rustfri stål/urethan hjul
  • Kompatibel med Edgeless Mop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dobbelt skovlsystem
Kapacitet (metrisk) 2 x 25 l spande
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner 30 x 16,5 x 37 tommer.
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Contec Kantløst moppesystem
Inkluderer To 6,5 gal. (25 L) Spande, 1 rød, 1 blå, wringer, vogn med hjul