Beskrivelse
Contec's EasySat™ gulvmoppe uden spand er en effektiv og hurtig løsning på dine rengøringsudfordringer. Denne innovative moppe er designet til renrummet og er nem at bruge–– den indbyggede 52 ounce vaskemiddeltank eliminerer fuldstændig behovet for en spand og vridemaskine. Moppehoveder til engangsbrug er lavet af vores ultrarene polyester/esterskum VertiKlean™ materiale og fastgøres til hardware på få sekunder ved hjælp af traditionelle velcrolukninger.
Det vinklede moppehoved renser svært tilgængelige områder og fås i to stilarter: glat overflade til standard gulvrengøring og tekstureret overflade for mere slibende virkning. Moppehovedet fås Valideret Steril - gammabestrålet til 10-6 SAL.
Funktioner& Fordele
- Hydrofil polyester/ren ester, laserskåret forseglet kantskummateriale
- Gennemsigtig tank giver brugeren mulighed for at se løsningen
- Fuldt autoklaverbar til kritiske områder
- Let at bruge
- Kompatibel med en bred vifte af opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 21,5 x 4,75 x 18,25 tommer. |
| Produkttype | Moppehoved |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | BLMOP |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Strikket polyester, Ester skum, Polyester Loop stof |