Beskrivelse
- Engangsforseglet polyester
- Giv et lavt niveau af partikler, hvilket er essentielt for brug i produktkontaktområder
- Meget absorberende, hvilket sikrer en jævn dækning af desinfektionsmiddel eller IPA
- Let greb på rengøringspuden sikrer, at underlaget sidder tæt på mopperammen
- Sterile rengøringspuder med tørre og formættede muligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringspude |
| Længde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 19 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 7 cm |
| Materiale | Quiltet polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) |
| Til brug med (udstyr) | Stiv, fleksibel film, halvdragter (CAI, CACI), barrieresystemer med begrænset adgang (RABS), påfyldningslinjer, laminære luftstrømshætter (LAF), biosikkerhedsskabe (BSC), handskebokse, inkubatorer |
| Vis mere |