Beskrivelse
- Engangsforseglet polyester
- Giv et lavt niveau af partikler, som er afgørende for brug i produktkontaktområder
- Meget absorberende, hvilket sikrer god jævn dækning af desinfektionsmiddel eller IPA
- Let gribekant på rensepuden sikrer, at puden sidder tæt på mopperammen
- Sterile rensepuder er formættet med 70% IPA
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet rensepude |
| Længde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 19 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 7 cm |
| Materiale | Quiltet polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) |
| Til brug med (udstyr) | Stiv, fleksibel film, halvdragter (CAI, CACI), barrieresystemer med begrænset adgang (RABS), påfyldningslinjer, laminære luftstrømshætter (LAF), biosikkerhedsskabe (BSC), handskebokse, inkubatorer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X64 EasyReach Pads presat w/ 70% IPA/30% DI, 2.75" x 7.75", quilted polyester, sterile. BPR
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol