Få mere at vide
Contec™ EasyReach™ Rengøringspuder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17143634 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm)
Produkttype:
Formættet rensepude
Rengøringspude
Ultralydsforseglet rensepude
Materiale:
Polyester
Quiltet polyester
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Produkttype Materiale Sterilitet Pakningsstørrelse
17143634 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) Rengøringspude Quiltet polyester Steril -
11942425 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) Rengøringspude Quiltet polyester Ikke steril Pakke med 4
17292924 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) Rengøringspude Quiltet polyester Ikke steril Pakke med 60
17294523 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) Formættet rensepude Quiltet polyester Steril -
16691872 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) Ultralydsforseglet rensepude Polyester Ikke steril -
16601882 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm) Ultralydsforseglet rensepude Polyester Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17143634 Leverandør Contec™ Leverandørnr. MEQT0002SZ
Forventet forsendelse: 27-11-2026
EasyReach™ Rengøringspuder er meget absorberende, hvilket sikrer en jævn dækning af desinfektionsmiddel eller IPA.
  • Engangsforseglet polyester
  • Giv et lavt niveau af partikler, hvilket er essentielt for brug i produktkontaktområder
  • Meget absorberende, hvilket sikrer en jævn dækning af desinfektionsmiddel eller IPA
  • Let greb på rengøringspuden sikrer, at underlaget sidder tæt på mopperammen
  • Sterile rengøringspuder med tørre og formættede muligheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspude
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (metrisk) 19 cm
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm
Materiale Quiltet polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm)
Til brug med (udstyr) Rengøring af isolatorer, LAF emhætter, handskebokse og andre minimiljøer
Emballagemængde 4/Taske, 4 Pads/Taske, 15 Poser/Cs.